Tisk…
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
M-Clarity™ quality level = MQ200
L8000-100G L8000-1KG L8000-250G L8000-25G L8000-50G
SIALL8000-100GEA 3020 CZK
SIALL8000-100G SIALL8000-1KG SIALL8000-250G SIALL8000-25G SIALL8000-50G
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Bod tání: 300 °C
Hustota: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002617
CAS číslo: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451