Tisk…
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
61819-100G 61819-25G
SIAL61819-100GEA 8510 CZK
SIAL61819-100G SIAL61819-25G
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17
Bod tání: 300
Hustota: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002617
CAS číslo: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451