Tisk…
L(+)-Valin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
M-Clarity™ quality level = MQ200
V0513-25G V0513-100G V0513-10MG V0513-1KG
SIALV0513-25GEA 3000 CZK
SIALV0513-25G SIALV0513-100G SIALV0513-10MG SIALV0513-1KG
L(+)-Valin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valin
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Bod varu: 217 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86 °C
Hustota: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064220
CAS číslo: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458