Tisk…
L(+)-Valin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
M-Clarity™ quality level = MQ200
V0500-100G V0500-1G V0500-1KG V0500-25G V0500-500G
SIALV0500-100GEA 4170 CZK
SIALV0500-100G SIALV0500-1G SIALV0500-1KG SIALV0500-25G SIALV0500-500G
L(+)-Valin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valin
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15
Bod varu: 217
Bod tání: 86
Hustota: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064220
CAS číslo: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458