L(+)-Valin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
94619-100G
94619-25G
SIAL94619-100GEA
6140
CZK
SIAL94619-100G
SIAL94619-25G
L(+)-Valin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valin
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂ Bod varu: 217 °C (1013 hPa) Bod tání: 86 °C Hustota: 1,284 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064220 CAS číslo: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Merck Index: 13,09458 |