Tisk…
D-(-)-Valine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: H-D-Val-OH, (R)-(-)-Valine
M-Clarity™ quality level = MQ200
V1255-1G V1255-25G V1255-5G
SIALV1255-1GEA 695 CZK
SIALV1255-1G SIALV1255-25G SIALV1255-5G
D-(-)-Valine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Valine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15
Bod varu: 217
Bod tání: 86
MDL Number: MFCD00064219
CAS číslo: 640-68-6
EINECS: 211-368-9