Tisk…
D-(-)-Valine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
855987-25G 855987-5G
SIAL855987-25GEA 5130 CZK
SIAL855987-25G SIAL855987-5G
D-(-)-Valine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Valine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Bod varu: 217 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86 °C
MDL Number: MFCD00064219
CAS číslo: 640-68-6
EINECS: 211-368-9