Tisk…
D-(-)-Valine ≥99%, powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Synonyms: H-D-Val-OH, (R)-(-)-Valine
0210322625 0210322605
ICNA0210322625EA 4050 CZK
ICNA0210322625 ICNA0210322605
D-(-)-Valine ≥99%, powder
D-(-)-Valine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15
Bod varu: 217
Bod tání: 86
MDL Number: MFCD00064219
CAS číslo: 640-68-6
EINECS: 211-368-9