D-(-)-Valine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A18894.06
A18894.14
A18894.22
A18894.06EA
1240
CZK
A18894.06
A18894.14
A18894.22
D-(-)-Valine ≥98%
D-(-)-Valine
Purity: 98+%
CAS No.: 640-68-6
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Melting Point: 295° dec.
Beilstein Reference: 1721135
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂ Bod varu: 217 °C (1013 hPa) Bod tání: 295 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064219 CAS číslo: 640-68-6 EINECS: 211-368-9 |