Tisk…
D-(-)-Valine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-D-Val-OH, (R)-(-)-Valine
227220250 227220050
ACRO227220250EA 4120 CZK
ACRO227220250 ACRO227220050
D-(-)-Valine 98+%
D-(-)-Valine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15
Bod varu: 217
Bod tání: 302…303 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064219
CAS číslo: 640-68-6
EINECS: 211-368-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
TLC ≤1 % L-enantiomer
Specific optical rotation -26° to -29° (20°C, 589 nm) (c=5, 5 N HCl)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %