Tisk…
L(+)-Izoleucin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
M-Clarity™ quality level = MQ300
W527602-100G W527602-1KG
SIALW527602-100GEA 2010 CZK
SIALW527602-100G SIALW527602-1KG
L(+)-Izoleucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Izoleucin
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Bod tání: 279…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064222
CAS číslo: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179