Tisk…
L(+)-Izoleucin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
I2752-100G I2752-10G I2752-1G I2752-1KG I2752-25G I2752-5G
SIALI2752-100GEA 11000 CZK
SIALI2752-100G SIALI2752-10G SIALI2752-1G SIALI2752-1KG SIALI2752-25G SIALI2752-5G
L(+)-Izoleucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Izoleucin
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Bod tání: 279…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064222
CAS číslo: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179