Tisk…
L(+)-Izoleucin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16008.0010 8.16008.0025
8.16008.0010EA 1080 CZK
8.16008.0010 8.16008.0025
L(+)-Izoleucin for synthesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Izoleucin
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Bod tání: 279…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064222
CAS číslo: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 32.1 g/l (20 °C)
Melting Point 279 - 280 °C (decomposition)
Molar Mass 131.17 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)