Tisk…
D(-)-allo-Isoleucine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
357430010 357435000
ACRO357430010EA 8610 CZK
ACRO357430010 ACRO357435000
D(-)-allo-Isoleucine 97%
D(-)-allo-Isoleucine
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Bod tání: 285 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066445
CAS číslo: 1509-35-9
EINECS: 216-143-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -35° to -39° (20°C, 589 nm) (C=5, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥96.0 %