Tisk…
D-(-)-Isoleucine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
I7634-1G I7634-250MG
SIALI7634-1GEA 46440 CZK
SIALI7634-1G SIALI7634-250MG
D-(-)-Isoleucine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Isoleucine
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 98 °C
Hustota: 1,224 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064221
CAS číslo: 319-78-8
EINECS: 206-269-2