Tisk…
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
245526-1G 245526-5G
SIAL245526-1GEA 3350 CZK
SIAL245526-1G SIAL245526-5G
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 78 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9419 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063166
CAS číslo: 1730-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II