Tisk…
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(+)-2-Methylbutyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
250023-1G 250023-5G
SIAL250023-1GEA 2860 CZK
SIAL250023-1G SIAL250023-5G
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Vzorec: C₅H₁₁Br
Bod varu: 122…123 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078662
CAS číslo: 534-00-9
EINECS: 208-583-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00642