Tisk…
D(-)-Sorbitol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3889-1KG S3889-500G S3889-5KG
SIALS3889-1KGEA 4050 CZK
SIALS3889-1KG SIALS3889-500G SIALS3889-5KG
D(-)-Sorbitol, Sigma-Aldrich®
D(-)-Sorbitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Bod varu: 295 °C (1013 hPa)
Bod tání: 94…98 °C
Hustota: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004708
CAS číslo: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM