Tisk…
D(-)-Manitol, Millipore®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
63560-1KG-F 63560-250G-F 63560-5KG-F
SIAL63560-1KG-FEA 0 CZK
SIAL63560-1KG-F SIAL63560-250G-F SIAL63560-5KG-F
D(-)-Manitol, Millipore®
D(-)-Manitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Bod varu: 290…295 °C (4 hPa)
Bod tání: 164…169 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064287
CAS číslo: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM