Tisk…
D(-)-Manitol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
63559-1KG 63559-5KG 63559-250G
SIAL63559-1KGEA 9380 CZK
SIAL63559-1KG SIAL63559-5KG SIAL63559-250G
D(-)-Manitol, Sigma-Aldrich®
D(-)-Manitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Bod varu: 290…295 °C (4 hPa)
Bod tání: 164…169 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064287
CAS číslo: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM