Tisk…
D(-)-Manitol ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
423920010 423922500 423920050
ACRO423920010EA 4930 CZK
ACRO423920010 ACRO423922500 ACRO423920050
D(-)-Manitol ACS
D(-)-Manitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Bod varu: 290 - 295 °C (4 hPa)
Bod tání: 165…170 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064287
CAS číslo: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.05 % (5 g, 105°C, 2 hrs)
Residue after ignition ≤0.01 %
Specific optical rotation +23.3° to +24.3° (25°C, 589 nm)
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm (as Pb)
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %
Reducing sugars Passes test