Tisk…
D(-)-Manitol 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
125340010 125345000 125340025 125340050 125341000
ACRO125340010EA 3550 CZK
ACRO125340010 ACRO125345000 ACRO125340025 ACRO125340050 ACRO125341000
D(-)-Manitol 98+%
D(-)-Manitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Bod varu: 290 - 295 °C (4 hPa)
Bod tání: 165…170 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064287
CAS číslo: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 170 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 4 hrs)
HPLC ≥98.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +23° to +25° (20 °C, 589 nm) (Ph.Eur.-directives)
Nickel (Ni) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm