(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(2S,4S)-2,4-Pentanediol, (S,S)-(+)-2,4-Dihydroxy pentane, (2S,4S)-(+)-Pentanediol, (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol
M-Clarity™ quality level = MQ100
267872-500MG
267872-5G
SIAL267872-500MGEA
3430
CZK
SIAL267872-500MG
SIAL267872-5G
(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol, Sigma-Aldrich®
(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol
Vzorec:
C₅H₁₂O₂ MW: 104,15 g/mol Bod varu: 111…113 °C (19 mmHg) Bod tání: 45…48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064276 CAS číslo: 72345-23-4 |