Tisk…
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
247735000 247730025
ACRO247735000EA 2820 CZK
ACRO247735000 ACRO247730025
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol 99%
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 179…182 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063648
CAS číslo: 19132-06-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat)