Tisk…
(S)-(+)-1,2-Propanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(+)-1,2-Propylene glykol, (S)-Propane-1,2-diol, (S)-(+)-1,2-Dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ100
540250-25G 540250-5G
SIAL540250-25GEA 23640 CZK
SIAL540250-25G SIAL540250-5G
(S)-(+)-1,2-Propanediol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1,2-Propanediol
Vzorec: C₃H₈O₂
MW: 76.1
Hustota: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004539
CAS číslo: 4254-15-3