Tisk…
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: D(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-Butane-2,3-diol, (R,R)-(-)-2,3-Butylene glykol, (R,R)-(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (R,R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylene glykol
M-Clarity™ quality level = MQ200
237639-1G 237639-5G
SIAL237639-1GEA 2010 CZK
SIAL237639-1G SIAL237639-5G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol, Sigma-Aldrich®
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 175 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064267
CAS číslo: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Merck Index: 13,01567