Tisk…
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 98+%, 99+% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
217980010 217980050
ACRO217980010EA 2310 CZK
ACRO217980010 ACRO217980050
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 98+%, 99+% ee
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 77,3…77.4 °C (10 mmHg)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064267
CAS číslo: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Merck Index: 13,01567
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4309 to 1.4329 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 % (GC)
Specific optical rotation -12.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (neat)