VWR® PCR Workstation HEPA je kryt PCR pro přípravu vzorků PCR s HEPA filtrem. Nabízí duální dekontaminační účinek UV inaktivací vzduchem přenášených a povrchově vázaných kontaminantů, a proto představuje ideální prostředí pro nastavení PCR a další citlivé protokoly. HEPA filtr s UV navíc poskytuje bariéru proti prachu, bakteriím a plísním.
- aktivní dekontaminace pracovního povrchu mimo pracovní dobu pomocí UV záření
- navíc během provozu probíhá pomocí stíněného UV recirkulátoru deaktivace kontaminantů vázaných na aerosol
- ochrana před kontaminací díky antimikrobiální pracovní ploše z nerezové oceli
- uhlíkový filtr pro filtraci ozónu a plynů
- filtr HEPA (standard H14) tvoří bariéru proti prachu, bakteriím a plísním
- indikátor funkce UV recirkulátoru a HEPA-UV
- nastavitelné laminární proudění vzduchu pro účinnou ochranu vzorků před kontaminací z vnějšku
- zobrazuje provozní dobu UV trubic, aby bylo možné správně načasovat výměnu trubic a zachování účinnosti a intenzity UV záření
- odnímatelné police na zadním panelu poskytují další úložný prostor pro reakční zkumavky, pipety nebo stojany
- čtyři vnitřní elektrické zásuvky pro provoz laboratorních zařízení, jako jsou miniodstředivky nebo třepačky, umožňují navázání několika pracovních kroků bez přerušení
- elektromagnetický bezpečnostní mechanismus při otevření čelního panelu vypne UV záření
- velká pracovní plocha pro snazší organizaci práce: pracovní stanice VWR® PCR Workstation nabízí dostatek prostoru a možnosti umístit další vybavení na pracovním stole a usnadňuje plynulý pracovní postup bez nutnosti přemísťování, čímž minimalizuje riziko křížové kontaminace
Konstrukce: nerezový plášť, přední a boční panely vyrobené z 8 mm Makrolonu® poskytují ochranu před UV zářením.
Please refer to the manual to select the compatible Plug and Socket type for your country.
Certifikace: TÜV, certifikát bezpečnosti. Vyrobeno v Německu.
Informace o dodávce: Flat Pack format for easy and convenient delivery - to be assembled.