Tisk…
(R)-(-)-1,2-Propanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
540242-25G 540242-5G
SIAL540242-25GEA 15690 CZK
SIAL540242-25G SIAL540242-5G
(R)-(-)-1,2-Propanediol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1,2-Propanediol
Vzorec: C₃H₈O₂
MDL Number: MFCD00066248
CAS číslo: 4254-14-2