Tisk…
(S)-(+)-2-Hexanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-Hexanol, (S)-(+)-Butyl methyl carbinol, (S)-(+)-Methyl butyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy hexane
L10401.03 L10401.MD
L10401.03EA 4640 CZK
L10401.03 L10401.MD
(S)-(+)-2-Hexanol ≥98%
(S)-(+)-2-Hexanol
Purity: 98% CAS No.: 52019-78-0 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4140 Boiling Point: 137-138° Beilstein Reference: 1718997 Optical Rotation: +10.5° (neat) UN No.: 2282 MDL No.: MFCD00065955
Vzorec: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Bod varu: 137…138 °C
Hustota: 0,818
Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065955
CAS číslo: 52019-78-0
UN: 2282
ADR: 3,III