(S)-(+)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(S)-(+)-sec-Butyl alcohol, (S)-Butan-2-ol, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy butane, (S)-(+)-Methyl ethyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
237698-10G
237698-1G
SIAL237698-10GEA
11820
CZK
SIAL237698-10G
SIAL237698-1G
(S)-(+)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Butanol
Vzorec:
C₄H₁₀O MW: 74.12 Bod varu: 99 Bod tání: –114 °C Hustota: 0.808 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064281 CAS číslo: 4221-99-2 EINECS: 224-168-1 UN: 1120 ADR: 3 III Merck Index: 13,01540 |