Tisk…
(R)-(-)-2-Octanol 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(-)-2-Hydroxy octane, (R)-2-Octanol, L(-)-2-Octanol, (R)-(-)-Hexyl methyl carbinol, (R)-(-)-Methyl hexyl carbinol
164590050 164590100 164590010
ACRO164590050EA 3460 CZK
ACRO164590050 ACRO164590100 ACRO164590010
(R)-(-)-2-Octanol 99+%
(R)-(-)-2-Octanol
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 175 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064284
CAS číslo: 5978-70-1
EINECS: 227-777-0
UN: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06850
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -9° to -10° (20°C, 589 nm) (neat)