Tisk…
(R)-(-)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
236691-10G 236691-1G
SIAL236691-10GEA 16630 CZK
SIAL236691-10G SIAL236691-1G
(R)-(-)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Butanol
Vzorec: C₄H₁₀O
MW: 74,12 g/mol
Bod varu: 99 °C (1013 hPa)
Bod tání: –114 °C
Hustota: 0,807 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064280
CAS číslo: 14898-79-4
EINECS: 238-967-8
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540