(R)-(-)-2-Butanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
217230010
217230050
217230250
ACRO217230010EA
2140
CZK
ACRO217230010
ACRO217230050
ACRO217230250
(R)-(-)-2-Butanol 99%
(R)-(-)-2-Butanol
Vzorec:
C₄H₁₀O MW: 74.12 Bod varu: 99…100 °C (760 mmHg) Bod tání: –114 °C Hustota: 0.8 g/cm³ Bod vzplanutí: 26 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064280 CAS číslo: 14898-79-4 EINECS: 238-967-8 UN: 1120 ADR: 3 III Merck Index: 13,01540 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -12° to -14° (20°C, 589 nm) (neat) |