Tisk…
(S)-(+)-2-Methoxy-1-propanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(+)-2-Methoxypropanol
331850010 331850025 331850100
ACRO331850010EA 5700 CZK
ACRO331850010 ACRO331850025 ACRO331850100
(S)-(+)-2-Methoxy-1-propanol 97%
(S)-(+)-2-Methoxy-1-propanol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Hustota: 0,938 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632593
CAS číslo: 116422-39-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +38° to +44° (20°C, 589 nm) (c=1.66, CHCl3)