Tisk…
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (S)-1-Methoxypropan-2-ol, (S)-(+)-Propylene glycol 1-monomethyl ether
331790050 331790250
ACRO331790050EA 7730 CZK
ACRO331790050 ACRO331790250
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol 99%
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12
Bod tání: –97 °C
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632588
CAS číslo: 26550-55-0
UN: 3092
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (25°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)