Tisk…
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (R)-1-Methoxy-2-propanol, (R)-(-)-Propylene glycol 1-Monomethyl ether
331780010 331780100
ACRO331780010EA 1560 CZK
ACRO331780010 ACRO331780100
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol 98+%
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12
Bod tání: –97 °C
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632587
CAS číslo: 4984-22-9
UN: 3092
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -20° to -24° (24°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)