Tisk…
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
A76206-10G A76206-1G
SIALA76206-10GEA 7770 CZK
SIALA76206-10G SIALA76206-1G
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 173 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064412
CAS číslo: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7