Tisk…
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
132527-1G 132527-5G
SIAL132527-1GEA 1270 CZK
SIAL132527-1G SIAL132527-5G
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Vzorec: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Bod varu: 172 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,947 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064418
CAS číslo: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9