Tisk…
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
L11449.06 L11449.03
L11449.06EA 2520 CZK
L11449.06 L11449.03
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Purity: 98+% CAS No.: 5856-62-2 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4525 Odour: Amine-like pH: 11.1 Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 1718930 Optical Rotation: +12° (c=2 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064418
Vzorec: C₄H₁₁NO
Bod varu: 176…178 °C
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,947
Bod vzplanutí: 89 °C (192 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064418
CAS číslo: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
UN: 2735
ADR: 8,III