Tisk…
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
238864-1G 238864-5G
SIAL238864-1GEA 823 CZK
SIAL238864-1G SIAL238864-5G
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 160 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064429
CAS číslo: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 3259
ADR: 8,II