(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
297682-1G
297682-5G
SIAL297682-1GEA
1310
CZK
SIAL297682-1G
SIAL297682-5G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Vzorec:
C₃H₉NO MW: 75,11 g/mol Bod varu: 173 °C (1013 hPa) Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064413 CAS číslo: 35320-23-1 |