Tisk…
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol
L11030.03 L11030.06 L11030.14
L11030.03EA 1440 CZK
L11030.03 L11030.06 L11030.14
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 35320-23-1 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4493 Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1718866 Optical Rotation: -22° (c=2 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064413
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 174…176 °C
Hustota: 0,965
Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064413
CAS číslo: 35320-23-1
UN: 2735
ADR: 8,III