Tisk…
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (R)-Isopropanolamine, (R)-(-)-1-Amino-2-propanol, (R)-1-Aminopropan-2-ol, (-)-1-Aminopropan-2-ol, (R)-(-)-Isopropanolamine, (-)-Isopropanolamine, (R)-1-Amino-2-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
238856-1G 238856-5G
SIAL238856-1GEA 1810 CZK
SIAL238856-1G SIAL238856-5G
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Vzorec: C₃H₉NO
MW: 75.11
Bod varu: 160
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 0.95
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064428
CAS číslo: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8 II