Tisk…
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L14101.03 L14101.06
L14101.03EA 1410 CZK
L14101.03 L14101.06
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol 98%
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 2799-16-8 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4500 Melting Point: 24-26° Boiling Point: 160° Beilstein Reference: 1718869 Optical Rotation: -19° (c=1.8 in water) UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00064428
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 160 °C
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 0,960
Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064428
CAS číslo: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8,III