Tisk…
(R)-(-)-sec-Butylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(-)-2-Butylamine, (R)-(-)-2-Aminobutane
M-Clarity™ quality level = MQ200
296643-1G 296643-250MG
SIAL296643-1GEA 11510 CZK
SIAL296643-1G SIAL296643-250MG
(R)-(-)-sec-Butylamine, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-sec-Butylamine
Vzorec: C₄H₁₁N
Bod varu: 63 °C (1013 hPa)
Bod tání: –104 °C
Hustota: 0,725 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064416
CAS číslo: 13250-12-9
EINECS: 236-232-6
UN: 2733
ADR: 3,II