Tisk…
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
27068.233EA 1040 CZK
27068.233 27068.290
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát
Vzorec: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Bod tání: 70…80 °C
Hustota: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150989
CAS číslo: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
REACH: 01-2119524666-34
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 102.0 %
pH (25°C; 5 %) 7.0 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 40 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test