Tisk…
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
27066.293EA 1780 CZK
27066.293 27066.362
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát
Vzorec: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Bod tání: 70…80 °C
Hustota: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150989
CAS číslo: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
REACH: 01-2119524666-34
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm