Tisk…
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
25508-1KG 25508-500G 25508-5KG 25508-6X1KG
SIAL25508-1KGEA 3270 CZK
SIAL25508-1KG SIAL25508-500G SIAL25508-5KG SIAL25508-6X1KG
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát
Vzorec: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Bod tání: 70…80 °C
Hustota: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150989
CAS číslo: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM