Tisk…
D-(-)-Tartaric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: unnatural tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
95320-10G 95320-250G 95320-50G
SIAL95320-10GEA 673 CZK
SIAL95320-10G SIAL95320-250G SIAL95320-50G
D-(-)-Tartaric acid, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Tartaric acid
Vzorec: C₄H₆O₆
MW: 150.09
Bod varu: 356
Bod tání: 166…169 °C
Hustota: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 210
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004238
CAS číslo: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 12,09235